Tlačiť
2-Fluoro-4-pyridone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoropyridin-4-ol, 2-Fluoro-4-hydroxypyridine
PC01475-1G PC01475-5G
APOSPC01475-1GEA 129.56 EUR
APOSPC01475-1G APOSPC01475-5G
2-Fluoro-4-pyridone 95%
2-Fluoro-4-pyridone
Vzorec: C₅H₄FNO
Teplota tavenia: 146…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114159
Číslo CAS: 22282-69-5