Tlačiť
3-Fluoro-2-methoxypyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC01473-10G PC01473-25G PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA 164.46 EUR
APOSPC01473-10G APOSPC01473-25G APOSPC01473-5G
3-Fluoro-2-methoxypyridine 95%
3-Fluoro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆FNO
Teplota vzplanutia: <60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094945
Číslo CAS: 884494-69-3