Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0146-25G PC0146-5G PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA 552.37 EUR
APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56 g/mol
Teplota varu: 214 °C
Hustota: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631343
Číslo CAS: 186517-29-3