Tlačiť
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 74.9 EUR
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Mw: 192.55
Teplota tavenia: 169…177 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631387
Číslo CAS: 154257-75-7