Tlačiť
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzene-1,2-diamine
PC0143-1G PC0143-25G PC0143-5G
APOSPC0143-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0143-1G APOSPC0143-25G APOSPC0143-5G
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Mw: 162.11
Teplota tavenia: 48.5…49.5 °C
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00973899
Číslo CAS: 2369-29-1