Tlačiť
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0135-10G PC0135-5G PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA 51.67 EUR
APOSPC0135-10G APOSPC0135-5G APOSPC0135-1G
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Mw: 188.59
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631439
Číslo CAS: 261762-97-4