Tlačiť
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
PC0134-5G PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA 75.01 EUR
APOSPC0134-5G APOSPC0134-1G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Teplota tavenia: 55…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631555
Číslo CAS: 705-79-3