Tlačiť
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0122-1G PC0122-5G PC0122-25G
APOSPC0122-1GEA 81.43 EUR
APOSPC0122-1G APOSPC0122-5G APOSPC0122-25G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Teplota tavenia: 130…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631375
Číslo CAS: 261762-93-0