Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 566.39 EUR
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Teplota tavenia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631376
Číslo CAS: 261762-91-8
OSN: 3261
ADR: 8,III