Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Teplota varu: 211 °C
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631366
Číslo CAS: 261762-90-7
OSN: 3261
ADR: 8,III