Tlačiť
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Quinolin-2-yl)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0110-10G PC0110-5G PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA 692.34 EUR
APOSPC0110-10G APOSPC0110-5G APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₈H₁₄F₃NO
Teplota tavenia: 171…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424493
Číslo CAS: 496947-30-9