Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0108-1G PC0108-5G PC0108-10G
APOSPC0108-1GEA 39.74 EUR
APOSPC0108-1G APOSPC0108-5G APOSPC0108-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO
Mw: 174.6 g/mol
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631362
Číslo CAS: 261762-83-8