Tlačiť
3,4-Difluorobenzhydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorobenzhydrazide
3,4-Difluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Mw: 172.13
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672992
Číslo CAS: 229957-07-7