Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-toluoyl chloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 36.5 EUR
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Teplota varu: 110 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631361
Číslo CAS: 261762-81-6
OSN: 3265
ADR: 8,III