Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
PC0099-25G PC0099-5G PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA 477.74 EUR
APOSPC0099-25G APOSPC0099-5G APOSPC0099-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Teplota tavenia: 135…136 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631369
Číslo CAS: 32890-90-7