Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-6-fluoro-3-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-Chloro-6-fluoro-3-tolualdehyde
PC0093-25G PC0093-5G PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA 232.25 EUR
APOSPC0093-25G APOSPC0093-5G APOSPC0093-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO
Teplota tavenia: 26…33 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631360
Číslo CAS: 104451-99-2