Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Chloro-3-fluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
PC0091-5G PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA 232.25 EUR
APOSPC0091-5G APOSPC0091-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Vzorec: C₈H₈ClFO
Teplota varu: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631377
Číslo CAS: 261762-80-5