Tlačiť
5-Chloro-2-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0082-100G PC0082-25G PC0082-5G
APOSPC0082-100GEA 79.82 EUR
APOSPC0082-100G APOSPC0082-25G APOSPC0082-5G
5-Chloro-2-fluoroaniline 98%
5-Chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Teplota varu: 102…105 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 20…22 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069416
Číslo CAS: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
OSN: 2810
ADR: 6.1,III