Tlačiť
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC0081-10G PC0081-5G PC0081-1G
APOSPC0081-10GEA 241.14 EUR
APOSPC0081-10G APOSPC0081-5G APOSPC0081-1G
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid 98%
3-Chloro-2-fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClFO₂
Mw: 200.6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631392
Číslo CAS: 261762-62-3