Tlačiť
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 33.17 EUR
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Teplota varu: 44…45 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631437
Číslo CAS: 71916-91-1
OSN: 3265
ADR: 8,II