Tlačiť
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
PC0079-100G PC0079-25G
APOSPC0079-100GEA 124.75 EUR
APOSPC0079-100G APOSPC0079-25G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Teplota varu: 63…65 °C/0,6mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631551
Číslo CAS: 192702-01-5
OSN: 3265
ADR: 8,II