Tlačiť
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 39.79 EUR
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Teplota varu: 65 °C/2mmHg
Hustota: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 17,8 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631419
Číslo CAS: 81778-09-8
OSN: 2924
ADR: 3+8,II