Tlačiť
2-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
PC0073-100G PC0073-25G PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA 135.39 EUR
APOSPC0073-100G APOSPC0073-25G APOSPC0073-500G
2-Fluorophenylboronic acid 97%
2-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Mw: 139.92
Teplota tavenia: 101…118 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00674013
Číslo CAS: 1993-03-9