Tlačiť
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0068-250MG PC0068-5G PC0068-1G
APOSPC0068-250MGEA 24.95 EUR
APOSPC0068-250MG APOSPC0068-5G APOSPC0068-1G
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
5-Chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631440
Číslo CAS: 261723-26-6
OSN: 2735
ADR: 8,II