Tlačiť
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0067-1G PC0067-25G PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0067-1G APOSPC0067-25G APOSPC0067-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota tavenia: 38…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02261734
Číslo CAS: 90390-49-1