Tlačiť
3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0065-5G PC0065-25G
APOSPC0065-5GEA 43.32 EUR
APOSPC0065-5G APOSPC0065-25G
3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
3-Fluoro-4-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Teplota varu: 216 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671774
Číslo CAS: 59189-97-8
OSN: 3265
ADR: 8,II