Tlačiť
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC0064-10G PC0064-25G PC0064-5G
APOSPC0064-10GEA 76.61 EUR
APOSPC0064-10G APOSPC0064-25G APOSPC0064-5G
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631391
Číslo CAS: 72235-55-3
OSN: 2735
ADR: 8,II