Tlačiť
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0057-1G PC0057-5G PC0057-25G
APOSPC0057-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0057-1G APOSPC0057-5G APOSPC0057-25G
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Teplota tavenia: 68…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631418
Číslo CAS: 261762-59-8