Tlačiť
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
PC0053-100G PC0053-25G PC0053-500G
APOSPC0053-100GEA 75.01 EUR
APOSPC0053-100G APOSPC0053-25G APOSPC0053-500G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
Teplota varu: 107 °C/18mmHg
Teplota tavenia: 17…19 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079729
Číslo CAS: 6797-79-1