Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0048-25G PC0048-5G PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA 78.22 EUR
APOSPC0048-25G APOSPC0048-5G APOSPC0048-100G
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Teplota tavenia: 44…46 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236024
Číslo CAS: 208186-84-9