Tlačiť
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 75.01 EUR
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Teplota varu: 217…218 °C
Hustota: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631433
Číslo CAS: 394-29-6
OSN: 3265
ADR: 8,III