Tlačiť
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0044-1G PC0044-25G PC0044-5G
APOSPC0044-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0044-1G APOSPC0044-25G APOSPC0044-5G
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Teplota varu: 202…203 °C
Hustota: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631548
Číslo CAS: 85345-76-2
OSN: 2920
ADR: 8+3,II