Tlačiť
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 EUR
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Teplota varu: 106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631417
Číslo CAS: 21900-51-6
OSN: 3265
ADR: 8,III