Tlačiť
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0037-100G PC0037-500G PC0037-50G PC0037-25G
APOSPC0037-100GEA 111.36 EUR
APOSPC0037-100G APOSPC0037-500G APOSPC0037-50G APOSPC0037-25G
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Mw: 155.56
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631434
Číslo CAS: 57381-34-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III