Tlačiť
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0028-100G PC0028-25G PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA 126.35 EUR
APOSPC0028-100G APOSPC0028-25G APOSPC0028-5G
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota varu: 214 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631571
Číslo CAS: 85070-48-0