Tlačiť
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0021-1G PC0021-5G
APOSPC0021-1GEA 124.75 EUR
APOSPC0021-1G APOSPC0021-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631327
Číslo CAS: 261762-55-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III