Tlačiť
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0020-1G PC0020-5G PC0020-25G
APOSPC0020-1GEA 64.98 EUR
APOSPC0020-1G APOSPC0020-5G APOSPC0020-25G
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631447
Číslo CAS: 261762-54-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III