Tlačiť
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0015-25G PC0015-5G PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA 406.57 EUR
APOSPC0015-25G APOSPC0015-5G APOSPC0015-100G
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
Mw: 164.54
Teplota varu: 195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631330
Číslo CAS: 261762-51-0
OSN: 3261
ADR: 8 III