Tlačiť
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0014-5G PC0014-1G
APOSPC0014-5GEA 181.45 EUR
APOSPC0014-5G APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317834
Číslo CAS: 168833-77-0