Tlačiť
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-2,6-difluorobenzylbromide, 3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-5GEA 158.04 EUR
APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631326
Číslo CAS: 261762-47-4
OSN: 3265
ADR: 8,II