Tlačiť
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0008-1G PC0008-5G PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA 26.55 EUR
APOSPC0008-1G APOSPC0008-5G APOSPC0008-25G
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631446
Číslo CAS: 90292-67-4
OSN: 3265
ADR: 8,II