Tlačiť
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanamine
PC0007-10G PC0007-5G PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA 324.45 EUR
APOSPC0007-10G APOSPC0007-5G APOSPC0007-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Mw: 177.5800 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631388
Číslo CAS: 261762-46-3
OSN: 2735
ADR: 8 III