Tlačiť
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0006-5G PC0006-1G PC0006-25G
APOSPC0006-5GEA 191.34 EUR
APOSPC0006-5G APOSPC0006-1G APOSPC0006-25G
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631449
Číslo CAS: 261762-45-2
OSN: 1760
ADR: 8,III