Tlačiť
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
PC0002-100G PC0002-25G PC0002-5G
APOSPC0002-100GEA 89.85 EUR
APOSPC0002-100G APOSPC0002-25G APOSPC0002-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone 98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013252
Číslo CAS: 51336-94-8
OSN: 3261
ADR: 8,II