Tlačiť
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-2,6-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0001-1G PC0001-5G
APOSPC0001-1GEA 33.17 EUR
APOSPC0001-1G APOSPC0001-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631324
Číslo CAS: 261762-43-0
OSN: 3265
ADR: 8,II