Tlačiť
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9989-100G OR9989-25G OR9989-500G
APOSOR9989-100GEA 66.59 EUR
APOSOR9989-100G APOSOR9989-25G APOSOR9989-500G
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂S
Teplota tavenia: 150…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010301
Číslo CAS: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
OSN: 3259
ADR: 8,III