Tlačiť
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9985-1G OR9985-5G OR9985-25G
APOSOR9985-1GEA 71.4 EUR
APOSOR9985-1G APOSOR9985-5G APOSOR9985-25G
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Teplota tavenia: 284…287 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570172
Číslo CAS: 13790-39-1