Tlačiť
5-Methoxy-1-indanone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9975-25G OR9975-5G OR9975-100G
APOSOR9975-25GEA 76.61 EUR
APOSOR9975-25G APOSOR9975-5G APOSOR9975-100G
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Teplota tavenia: 107…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003789
Číslo CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6