Tlačiť
α-Bromo-m-toluonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
OR9974-100G OR9974-10G OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA 231.92 EUR
APOSOR9974-100G APOSOR9974-10G APOSOR9974-25G
α-Bromo-m-toluonitrile
α-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota varu: 130 °C/3.8mmHg
Teplota tavenia: 91…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001809
Číslo CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
OSN: 3261
ADR: 8 II