Tlačiť
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 74.9 EUR
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
Mw: 227.87
Teplota varu: 128 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 29…30 °C
Hustota: 1.781 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00127818
Číslo CAS: 36082-50-5
OSN: 2922
ADR: 8+6.1 III